Learn More
(R,S)-Anabasine-2,4,5,6-d4, TRC
Code produit 30346450
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346450 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30346450 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6371805MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R,S)-Anabasine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-08-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C10 2H4 H10 N2
Quantité 5 mg
Synonyme rac-Anabasine-D4 (pyridine-D4), (R,S)-Anabasine-2,4,5,6-d4
Formule InChI InChI=1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CCCCN2)c([2H])c1[2H]
Nom IUPAC 2,3,4,6-tétradeutéro-5-pipéridine-2-ylpyridine
Poids moléculaire (g/mol) 166.26
Poids de la formule 166.1408
Pourcentage de pureté >95