Learn More
(R,S)-Anatabine-2,4,5,6-d4, TRC
Code produit 30346362
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346362 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30346362 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA63750510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau (R,S)-Anatabine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-11-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C10 2H4 H8 N2
Quantité 10 mg
Synonyme (RS)-Anatabine-2,4,5,6-d4, rac-Anatabine-D4 (pyridine-D4)
Formule InChI InChI=1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10,12H,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CC=CCN2)c([2H])c1[2H]
Nom IUPAC 2,3,4,6-tétradeutéro-5-(1,2,3,6-tétrahydropyridine-2-yl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 164.24
Poids de la formule 164.1252
Pourcentage de pureté >95