Learn More
(R,S)-Anatabine-2,4,5,6-d4, TRC
Code produit 30339036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339036 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30339036 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6375051MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R,S)-Anatabine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-11-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C10 2H4 H8 N2
Quantité 1 mg
Synonyme (RS)-Anatabine-2,4,5,6-d4, rac-Anatabine-D4 (pyridine-D4)
Formule InChI InChI=1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10,12H,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CC=CCN2)c([2H])c1[2H]
Nom IUPAC 2,3,4,6-tétradeutéro-5-(1,2,3,6-tétrahydropyridine-2-yl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 164.24
Poids de la formule 164.1252
Pourcentage de pureté >95