Learn More
(R,S)-Anatabine, TRC
Code produit 18042310
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18042310 10 mg 10mg
18013320 100 mg 100mg
18022920 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18042310 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA63750010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2743-90-0
Formule moléculaire C10 H12 N2
Poids moléculaire (g/mol) 160.22
Synonyme 2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro- (9CI, ACI), 1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine (ACI), 2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-, (±)- (ZCI), (RS)-Anatabine, (±)-1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine, (±)-Anatabine, 1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-dipyridine, 3-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-2-yl)pyridine
Nom IUPAC 3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-2-yl)pyridine
SMILES C1NC(CC=C1)c2cccnc2
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-Anatabine
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10,12H,5,7H2
Poids de la formule 160.1