Learn More
(R,S)-Cotinine-d3 N-oxyde, TRC
Code produit 30368248
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30368248 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30368248 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC7252035MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R,S)-Cotinine N-Oxide-methyl-d3
CAS 1215561-37-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C10 2H3 H9 N2 O2
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H12N2O2/c1-11-9(4-5-10(11)13)8-3-2-6-12(14)7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1C(CCC1=O)c2ccc[n+]([O-])c2
Nom IUPAC 5-(1-oxydopyridine-1-ium-3-yl)-1-(trideutérométhyl)pyrrolide-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 195.23
Poids de la formule 195.1087
Pourcentage de pureté >95