Learn More
(R,S)-Cotinine-d3 N-oxyde, TRC
Code produit 30366723
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30366723 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30366723 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC72520350MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R,S)-Cotinine N-Oxide-methyl-d3
CAS 1215561-37-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C10 2H3 H9 N2 O2
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H12N2O2/c1-11-9(4-5-10(11)13)8-3-2-6-12(14)7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1C(CCC1=O)c2ccc[n+]([O-])c2
Nom IUPAC 5-(1-oxydopyridine-1-ium-3-yl)-1-(trideutérométhyl)pyrrolide-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 195.23
Poids de la formule 195.1087
Pourcentage de pureté >95