Learn More
(R,S)-Équol 4'-Sulfate Sel de sodium (90 %), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R,S)-Equol 4'-Sulfate Sodium Salt |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H14O6S.Na/c16-13-4-1-11-7-12(9-20-15(11)8-13)10-2-5-14(6-3-10)21-22(17,18)19;/h1-6,8,12,16H,7,9H2,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| Poids de la formule | 344.0331 |