Learn More
(R,S)-Équol 4'-Sulfate Sel de sodium (90 %), TRC
Code produit 30012079
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012079 1 mg 1mg
30008936 10 mg 10mg
30004528 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012079 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE5930151MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1189685-28-6
Formule moléculaire C15 H13 O6 S . Na
Poids moléculaire (g/mol) 344.31
Synonyme 3,4-Dihydro-3-[4-(sulfooxy)phenyl]-2H-1-benzopyran-7-ol Sodium Salt;
Nom IUPAC sodium ; [4-(7-hydroxy-3,4-dihydro-2H-chromène-3-yl)phényle] sulfate
SMILES [Na+].Oc1ccc2CC(COc2c1)c3ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc3
Spécification
Nom chimique ou matériau (R,S)-Equol 4'-Sulfate Sodium Salt
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H14O6S.Na/c16-13-4-1-11-7-12(9-20-15(11)8-13)10-2-5-14(6-3-10)21-22(17,18)19;/h1-6,8,12,16H,7,9H2,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Poids de la formule 344.0331