Learn More
(R,S)-Équol, TRC
Code produit 30384793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30384793 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30384793 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE59300025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau R,S-Equol
CAS 94105-90-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C15 H14 O3
Quantité 25 mg
Synonyme 2H-1-Benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-, 3,4-Dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-7-ol, (±)-Equol, 7,4'-Homoisoflavane, NV 07α, (RS)-Equol
Formule InChI InChI=1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2
SMILES Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2
Nom IUPAC 3-(4-hydroxyphényl)-3,4-dihydro-2H-chromen-7-ol
Poids moléculaire (g/mol) 242.27
Poids de la formule 242.0943
Pourcentage de pureté >95