Learn More
(R)-(-)-S-Méthyl-S-phénylsulfoximine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11342586 250 mg 250mg
11332586 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342586 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08562.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 60933-65-5 | C7H9NOS | 155.215 g/mol
(R)-(-)-S-Methyl-S-phenylsulfoximine is used as chiral ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (R)-(-)-S-méthyl-S-phénylsulfoximine est utilisé comme ligands chiraux.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart de l’eau et des agents oxydants. Protéger de l’humidité et de l’eau. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60933-65-5
Formule moléculaire C7H9NOS
Poids moléculaire (g/mol) 155.215
Numéro MDL MFCD00151460
Clé InChI YFYIDTVGWCYSEO-JTQLQIEISA-N
Synonyme s-+-s-methyl-s-phenylsulfoximine, s-+-s-methyl-s-phenylsulfoximine ee, s-imino methyl phenyl-??-sulfanone, r---s-methyl-s-phenylsulfoximine ee, imino-methyl-oxo-phenyl-$l^ 6, s-+-s-methyl-s-phenylsulphoximine, sulfoximine,s-methyl-s-phenyl-, s s
CID PubChem 25036288
Nom IUPAC Imino-méthyl-oxo-phényl-$l^[6}-sulfane
SMILES CS(=N)(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-S-Methyl-S-phenylsulfoximine
Point de fusion 29°C to 31°C
Quantité 250 mg
Beilstein 5245635
Sensibilité Hygroscopic
Rotation optique −36° (c=1 in Acetone)
Poids de la formule 155.22
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.