Learn More
(R/S)-N-désacétyl colchicéine N-trifluororacétate, TRC
Code produit 30359394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30359394 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30359394 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD19890550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R/S)-N-Deacetyl Colchiceine N-Trifluroracetate
CAS 102491-70-3
Formule moléculaire C21H20F3NO6
Quantité 50 mg
Synonyme 2,2,2-Trifluoro-N-[5,6,7,9-tetrahydro-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-acetamide
Formule InChI InChI=1S/C21H20F3NO6/c1-29-16-8-10-4-6-13(25-20(28)21(22,23)24)12-9-15(27)14(26)7-5-11(12)17(10)19(31-3)18(16)30-2/h5,7-9,13H,4,6H2,1-3H3,(H,25,28)(H,26,27)
SMILES COc1cc2CCC(NC(=O)C(F)(F)F)C3=CC(=O)C(=CC=C3c2c(OC)c1OC)O
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoro-N-(10-hydroxy-1,2,3-triméthoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 439.38
Poids de la formule 439.1243