Learn More
(R/S)-N-Déacétyl Colchicine, TRC
Code produit 30357971
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30357971 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30357971 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD19891510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R/S)-N-Deacetyl Colchicine
CAS 102491-73-6
Formule moléculaire C20H23NO5
Quantité 10 mg
Synonyme 7-Amino-6,7-dihydro-1,2,3,10-tetramethoxy-benzo[a]heptalen-9(5H)-one, (+/-)-7-Deacetylcolchicine
Formule InChI InChI=1S/C20H23NO5/c1-23-16-8-6-12-13(10-15(16)22)14(21)7-5-11-9-17(24-2)19(25-3)20(26-4)18(11)12/h6,8-10,14H,5,7,21H2,1-4H3
SMILES COC1=CC=C2C(=CC1=O)C(N)CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23
Nom IUPAC 7-amino-1,2,3,10-tétraméthoxy-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-9-one
Poids moléculaire (g/mol) 357.4
Poids de la formule 357.1576