Learn More
(R,S)-N-Nitroso Anabasine-d4 (0,1 mg/mL dans le méthanol), TRC
Code produit 30399561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5x1 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30399561 5x1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30399561 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCKIT07755X1ML
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4
CAS 1020719-68-9
Formule moléculaire C10 2H4 H9 N3 O
Quantité 5x1 mL
Synonyme Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-(1-nitroso-2-piperidinyl)-, 5-(1-Nitroso-2-piperidinyl)pyridine-2,3,4,6-d4, (R,S)-N-Nitroso Anabasine-d4, (RS)-N-Nitrosoanabasine D4 (pyridinyl D4), (RS)-N-Nitrosoanabasine D4 (pyridinyl D4)
Formule InChI InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CCCCN2N=O)c([2H])c1[2H]
Nom IUPAC 2,3,4,6-tétradeutéro-5-(1-nitrosopipéridine-2-yl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 195.25
Poids de la formule 195.131
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1 mg/mL