Learn More
(R,S)-N-Anabasine nitroso-d4 (1 mg/mL en méthanol), TRC
Code produit 30391901
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30391901 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30391901 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCKIT18351X1ML
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4
CAS 1020719-68-9
Formule moléculaire C10 2H4 H9 N3 O
Quantité 1 mL
Synonyme Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-(1-nitroso-2-piperidinyl)-, 5-(1-Nitroso-2-piperidinyl)pyridine-2,3,4,6-d4, (R,S)-N-Nitroso Anabasine-d4, (RS)-N-Nitrosoanabasine D4 (pyridinyl D4), (RS)-N-Nitrosoanabasine D4 (pyridinyl D4)
Formule InChI InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CCCCN2N=O)c([2H])c1[2H]
Nom IUPAC 2,3,4,6-tétradouterio-5-(1-nitrosopipéridine-2-yl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 195.25
Poids de la formule 195.131
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4 1 mg/mL