Learn More
(R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4 (0,1 mg/mL en méthanol), TRC
Code produit 30388781
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30388781 5 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30388781 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCKIT07805X1ML
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-69-0
Formule moléculaire C10 2H4 H7 N3 O
Quantité 5 x 1 mL
Synonyme 2,3'-Bipyridine-2',4',5',6'-d4, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, (RS)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4, (R,S)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), 1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitroso-2,3'-bipyridine-2',4',5',6'-d4 (ACI)
Formule InChI InChI=1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CC=CCN2N=O)c([2H])c1[2H]
Nom IUPAC 2,3,4,6-tétratrauterio-5-(1-nitroso-3,6-dihydro-2H-pyridine-2-yl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 193.24
Poids de la formule 193.1153
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4 0.1 mg/mL