Learn More
(R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4 (10 ug/ml dans acétonitrile), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4 |
| CAS | 1020719-68-9 |
| Formule moléculaire | C10 2H4 H9 N3 O |
| Quantité | 1x15 mL |
| Synonyme | Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-(1-nitroso-2-piperidinyl)-, 5-(1-Nitroso-2-piperidinyl)pyridine-2,3,4,6-d4, (R,S)-N-Nitroso Anabasine-d4, (RS)-N-Nitrosoanabasine D4 (pyridinyl D4), (RS)-N-Nitrosoanabasine D4 (pyridinyl D4) |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2/i3D,4D,6D,8D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])c(C2CCCCN2N=O)c([2H])c1[2H] |
| Nom IUPAC | 2,3,4,6-tétradeutério-5-(1-nitrosopipéridin-2-yl)pyridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 195.25 |
| Poids de la formule | 195.131 |
| Show More |