Learn More
(R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4 (40 ug/ml dans acétonitrile), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4 |
| CAS | 1020719-69-0 |
| Formule moléculaire | C10 2H4 H7 N3 O |
| Quantité | 1x10 mL |
| Synonyme | 2,3'-Bipyridine-2',4',5',6'-d4, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, (RS)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4, (R,S)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), 1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitroso-2,3'-bipyridine-2',4',5',6'-d4 (ACI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2/i3D,4D,6D,8D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])c(C2CC=CCN2N=O)c([2H])c1[2H] |
| Nom IUPAC | 2,3,4,6-tétradeutério-5-(1-nitroso-3,6-dihydro-2H-pyridin-2-yl)pyridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 193.24 |
| Poids de la formule | 193.1153 |
| Afficher plus |