Learn More
(R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4, TRC
Code produit 30480815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
Conditionnement:
0.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480815 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30480815 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN5247520.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-69-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C10 2H4 H7 N3 O
Quantité 0.5 mg
Synonyme 2,3'-Bipyridine-2',4',5',6'-d4','1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, (RS)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4, (R,S)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), 1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitroso-2,3'-bipyridine-2',4',5',6'-d4 (ACI)
Formule InChI InChI=1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CC=CCN2N=O)c([2H])c1[2H]
Nom IUPAC 2,3,4,6-tétradeutério-5-(1-nitroso-3,6-dihydro-2H-pyridin-2-yl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 193.24
Poids de la formule 193.1153
Pourcentage de pureté >95