Learn More
(R,S)-N2-Nitroso-Anabasine N'-Bêta-D-Glucuronide, TRC
Code produit 30481460
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30481460 1 mg
30477036 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30481460 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN5242651MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1033078-12-4
Formule moléculaire C16H22N3O7
Poids moléculaire (g/mol) 367.35
Synonyme 1-β-D-Glucopyranuronosyl-3-(1-nitroso-2-piperidinyl)pyridinium
SMILES C1CCN(C(C1)C2=C[N+](=CC=C2)[C@H]3C(C([C@@H](C(O3)C(=O)O)O)O)O)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R,S)-N2-Nitroso-Anabasine N'-beta-D-Glucuronide
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H21N3O7/c20-11-12(21)14(16(23)24)26-15(13(11)22)18-6-3-4-9(8-18)10-5-1-2-7-19(10)17-25/h3-4,6,8,10-15,20-22H,1-2,5,7H2/p+1/t10?,11?,12-,13?,14?,15+/m0/s1