Learn More
(R,S)-Norcotinine-pyridyl-d4, TRC
Code produit 30423743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30423743 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30423743 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN6620021MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R,S)-Norcotinine pyridyl-d4
CAS 1020719-70-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C9 2H4 H6 N2 O
Quantité 1 mg
Synonyme 2-Pyrrolidinone','5-(3-pyridinyl-2,4,5,6-d4)-, (R,S)-Norcotinine-pyridyl-d4
Formule InChI InChI=1S/C9H10N2O/c12-9-4-3-8(11-9)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,11,12)/i1D,2D,5D,6D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CCC(=O)N2)c([2H])c1[2H]
Nom IUPAC 5-(2,4,5,6-tétradéutériopyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 166.21
Poids de la formule 166.1044
Pourcentage de pureté >95