Learn More
(R)-(-)-sec-butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10781871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10781871 5 g Flacon en verre 5g
10296840 1 g Flacon en verre 1g
10762485 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10781871 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 217230050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00€
    200.00€ / 5g
    Économisez 18.00€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 14898-79-4 | C4H10O | 74.123 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14898-79-4
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Numéro MDL MFCD00064280
Clé InChI BTANRVKWQNVYAZ-SCSAIBSYSA-N
Synonyme r---2-butanol, r-2-butanol, --2-butanol, 2r-butan-2-ol, r-butan-2-ol, r---sec-butanol, 2-butanol, 2r, unii-dlh38k423j, r---sec-butyl alcohol
CID PubChem 84682
ChEBI CHEBI:35686
Nom IUPAC (2R)-butan-2-ol
SMILES CCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-sec-Butanol
% min. CAS 98.5
Couleur Incolore
% max. CAS 100.0
Quantité 5 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589nm)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire C2H5CH(OH)CH3
Beilstein 01, I, 189
Merck Index 15, 1543
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-(-)-sec-Butanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.