Learn More
(R)-Simurosertib, MedChemExpress
Code produit 16493208
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493208 10 mg
16489756 50 mg
16450046 2 mg
16405947 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16493208 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100888A
MedChemExpress (R)-Simurosertib ((R)-TAK-931) is the (R)-enantiomer of Simurosertib. Simurosertib (TAK-931) is an orally active, selective and ATP-competitive cell division cycle 7 (CDC7) kinase inhibitor, with an IC50 of <0.3 nM .
(R)-Simurosertib ((R)-TAK-931) is the (R)-enantiomer of Simurosertib. Simurosertib (TAK-931) is an orally active, selective and ATP-competitive cell division cycle 7 (CDC7) kinase inhibitor, with an IC50 of <0.3 nM .
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-Simurosertib
Forme physique Solid
CAS 1330782-69-8
Couleur Jaune clair
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H19N5OS
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme (R)-TAK-931
Informations sur la solubilité DMSO : 75 mg/mL (219.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(N2)C=C(C3=CNN=C3C)S1)N=C2[C@H]4CC5CCN4CC5
Poids moléculaire (g/mol) 341.43
Poids de la formule 341.43
Pourcentage de pureté 98.07%
Qualité Research