Learn More
(R)-Sodium Danshensu, TRC
Code produit 30421839
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30421839 5 mg 5mg
30409046 1 mg 1mg
30426685 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30421839 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6219055MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81075-52-7
Formule moléculaire C9 H9 Na O5
Poids moléculaire (g/mol) 220.155
Synonyme Tanshinol Sodium, Salvianic Acid A Sodium, Dan Shen Suan A Sodium Salt, (alphaR)-alpha,3,4-Trihydroxy-benzenepropanoic Acid Monosodium Salt, (R)-alpha,3,4-Trihydroxy-benzenepropanoic Acid Monosodium Salt
Nom IUPAC [(2R)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydroxypropanoyl]oxysodium
SMILES O[C@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-Sodium Danshensu
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H10O5.Na/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)4-8(12)9(13)14;/h1-3,8,10-12H,4H2,(H,13,14);/q;+1/p-1/t8-;/m1./s1
Poids de la formule 220.035