Learn More
(R)-Sulforaphane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Sulforaphane |
| CAS | 142825-10-3 |
| Formule moléculaire | C6 H11 N O S2 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | (R)-Sulforaphane |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3/t10-/m1/s1 |
| SMILES | C[S@@](=O)CCCCN=C=S |
| Nom IUPAC | 1-isothiocyanato-4-[(R)-méthylsulfinyl]butane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 177.29 |
| Poids de la formule | 177.0282 |