Learn More
(R)-Chlorhydrate de tamsulosine, TRC
Code produit 30137344
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137344 100 mg 100mg
17902985 10 mg 10mg
17961885 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137344 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT006350100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106463-17-6
Formule moléculaire C20 H28 N2 O5 S . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 444.97
Synonyme Tamsulosin Hydrochloride, Benzenesulfonamide, 5-[(2R)-2-[[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxy-, monohydrochloride (9CI), Benzenesulfonamide, 5-[2-[[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxy-, monohydrochloride, (R)-, (-)-LY 253352, (-)-YM 12617, (R)-(-)-YM 12617, Flomax, Harnal, LY 253351, Omic, Omnic, YM 12617-1, YM 617, Yutanal
Nom IUPAC 5-[(2R)-2-[2-(2-éthoxyphénoxy)éthylamino]propyl]-2-méthoxybenzènsulfonamide ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CCOc1ccccc1OCCN[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Tamsulosin Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H28N2O5S.ClH/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-22-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(21,23)24;/h5-10,14-15,22H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,23,24);1H/t15-;/m1./s1
Poids de la formule 444.1486
Pourcentage de pureté >95%