Learn More
(R)-tert-butyl 2-hydroxypropanoate, TRC
Code produit 30340464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30340464 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30340464 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB69535610MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-tert-Butyl 2-hydroxypropanoate
CAS 68166-83-6
Formule moléculaire C7H14O3
Quantité 10 mg
Synonyme (R)-(+)-Lactic Acid tert-Butyl Ester, (R)-2-Hydroxypropionic Acid tert-Butyl Ester, (R)-Lactic Acid tert-Butyl Ester, (R)-tert-Butyl Lactate, 2-(R)-Hydroxypropionic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl (R)-(+)-lactate, tert-Butyl (R)-2-hydroxypropanoatetert-Butyl (R)-2-hydroxypropionatetert-Butyl (R)-lactate
Formule InChI InChI=1S/C7H14O3/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4/h5,8H,1-4H3/t5-/m1/s1
SMILES C[C@@H](O)C(=O)OC(C)(C)C
Nom IUPAC tert-butyl (2R)-2-hydroxypropanoate
Poids moléculaire (g/mol) 146.18
Poids de la formule 146.0943