Learn More
(R)-tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31090848
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31090848 5 g
31086230 25 g
31087071 100 g
31080415 250 mg
31087934 1 g
31078917 10 g
31082817 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 31090848 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD134975g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
CAS 140695-85-8
Formule moléculaire C11H21NO3
Numéro MDL MFCD02683202
Quantité 5 g
SMILES C(=O)(OC(C)(C)C)N1CCC[C@H](C1)CO
Poids moléculaire (g/mol) 215.29
Pourcentage de pureté 97%