Learn More
(R)-(+)-Acide tétrahydro-2-furoique, 98+ %, ee 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11378706 25 g 25g
11358706 1 g 1g
11368706 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11378706 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19410.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 87392-05-0 | C5H8O3 | 116.116 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87392-05-0
Formule moléculaire C5H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.116
Numéro MDL MFCD00211271
Clé InChI UJJLJRQIPMGXEZ-SCSAIBSYSA-N
Synonyme r-+-2-tetrahydrofuroic acid, r-+-tetrahydro-2-furoic acid, r-tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, r-+-tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, r-2-tetrahydrofuroic acid, 2-furancarboxylic acid, tetrahydro-, 2r, 2r-oxolane-2-carboxylic acid, unii-7396hfq44j, r-tetrahydro-2-furoic acid, d-tetrahydro-furan-2-carboxylic acid
CID PubChem 2734707
Nom IUPAC Acide (2R)-oxolane-2-carboxylique
SMILES C1CC(OC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid
Densité 1.213
Quantité 25 g
Indice de réfraction 1.46
Notes de pourcentage du dosage ee 98 %
Numéro UN UN3265
Beilstein 4658739
Point d’ébullition 244°C
Poids de la formule 116.12
Pourcentage de pureté ≥98%