Learn More
(R)-(-)-alcool Tetrahydrofurfuryl, 98+ %
Code produit 11339585
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11339585 250 mg 250mg
11329585 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11339585 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19044.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22415-59-4
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Numéro MDL MFCD03093085
Clé InChI BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme r-tetrahydrofurfuryl alcohol, r-tetrahydrofuran-2-yl methanol, 2-furanmethanol, tetrahydro-, 2r, 2r-oxolan-2-yl methanol, r---tetrahydrofurfuryl alcohol, 2r-oxolan-2-ylmethanol, r---tetrahydrofurfurylalcohol, 2r-tetrahydrofuran-2-yl methanol, 2r-2-oxolanyl methanol, r-tetrahydrofuran-2-methanol
CID PubChem 6931745
Nom IUPAC (oxolan-2-yl)méthanol
SMILES OCC1CCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol
Densité 1.053
Point d’ébullition 173°C to 175°C
Point d’éclair 75°C (167°F)
Indice de réfraction 1.452
Quantité 250 mg
Beilstein 79846
Rotation optique −2.3° (Neat)
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté ≥98%