Learn More
(R)-(-)-tétrahydrofurfurylamine, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10252942 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10252942 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10252942 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 352630010
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine
Note relative au nom 99%
CAS 7202-43-9
% min. CAS 98.0
Couleur Incolore
% max. CAS 100.0
Densité 0.9800g/mL
Quantité 1 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4540 to 1.456
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Gravité spécifique 0.98
Formule moléculaire C5H11NO
Numéro MDL MFCD00192476
Synonyme r---tetrahydrofurfurylamine, r-tetrahydrofuran-2-yl methanamine, r-tetrahydrofurfurylamine, 2r-oxolan-2-ylmethanamine, 2r-tetrahydro-2-furanmethanamine, 2-furanmethanamine, tetrahydro-, 2r, 1-2r-tetrahydrofuran-2-yl methanamine, pubchem7001, 2r-tetrahydrofurfurylamine
Point d’ébullition 151°C to 152°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible with water
Clé InChI YNOGYQAEJGADFJ-RXMQYKEDSA-N
SMILES C1CC(OC1)CN
Nom IUPAC [(2R)-oxolan-2-yl]méthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 101.15
CID PubChem 2734124
Poids de la formule 101.15
Pourcentage de pureté 98+%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement