Learn More
(R)-Xanthoanthrafil, TRC
Code produit 30457281
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30457281 1 mg 1mg
30451061 10 mg 10mg
30453014 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457281 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCX5000051MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 247568-68-9
Formule moléculaire C19 H23 N3 O6
Poids moléculaire (g/mol) 389.4
Synonyme N-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-2-[[(1R)-2-hydroxy-1-methylethyl]amino]-5-nitro-benzamide, FR 226807
Nom IUPAC N-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-2-[[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]amino]-5-nitrobenzamide
SMILES COc1ccc(CNC(=O)c2cc(ccc2N[C@H](C)CO)[N+](=O)[O-])cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-Xanthoanthrafil
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H23N3O6/c1-12(11-23)21-16-6-5-14(22(25)26)9-15(16)19(24)20-10-13-4-7-17(27-2)18(8-13)28-3/h4-9,12,21,23H,10-11H2,1-3H3,(H,20,24)/t12-/m1/s1
Poids de la formule 389.1587