Learn More
Gilson™ Tête de pompe à débit moyen R1 pour pompe péristaltique Gilson™
Code produit 10347472 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,3 μl/min à 30 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
10347472 0,3 μl/min à 30 ml/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10347472 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F117604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    944.80€
    835.80€ / 1 pièces
    Économisez 109.00€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-10-2026
Ajoutez des canaux à votre MINIPULS™ 3 ou Evolution et bénéficiez d’une flexibilité encore plus grande dans votre laboratoire.
Têtes de pompe MINIPULS 3
Choisissez parmi ces têtes de pompe MINIPULS 3 :
  • R1—Tête de pompe monocanal
  • R4—Tête de pompe à quatre canaux
  • R8—Tête de pompe à huit canaux
  • R2—Tête de pompe à deux canaux
  • R2HF—Tête de pompe à débit élevé à deux canaux
  • R4HF—Tête de pompe à débit élevé à quatre canaux
Tête de pompe MINIPULS Evolution
Choisissez parmi ces têtes de pompe MINIPULS Evolution :
  • MF1—Tête de pompe avec une cartouche
  • MF4—Tête de pompe avec quatre cartouches
  • HF2—Tête de pompe avec deux cartouches à haut débit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Débit 0,3 μl/min à 30 ml/min
Nbre de canaux 1