Learn More
Gilson™ Tête de pompe haut débit Minipuls™ 3 R2/HF
Code produit 10327522 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
1000 μl/min à 220 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
10327522 1000 μl/min à 220 ml/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10327522 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F117830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1885.00€
    1507.80€ / 1 pièces
    Économisez 377.20€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
À utiliser avec une pompe péristaltique
  • Modèle à débit élevé
  • Avec 5 rouleaux en acier inox par tête
  • Deux canaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Débit 1000 μl/min à 220 ml/min
Modèle Tête de pompe haut débit R2/HF
Nbre de canaux 2
Nbre de rouleaux 5
Matériau du rouleau Acier inoxydable
Type Tête de pompe péristaltique