Description
Ajoutez des canaux à votre MINIPULS™ 3 ou Evolution et bénéficiez d’une flexibilité encore plus grande dans votre laboratoire.
Têtes de pompe MINIPULS 3
Choisissez parmi ces têtes de pompe MINIPULS 3 :
- R1—Tête de pompe monocanal
- R4—Tête de pompe à quatre canaux
- R8—Tête de pompe à huit canaux
- R2—Tête de pompe à deux canaux
- R2HF—Tête de pompe à débit élevé à deux canaux
- R4HF—Tête de pompe à débit élevé à quatre canaux
Tête de pompe MINIPULS Evolution
Choisissez parmi ces têtes de pompe MINIPULS Evolution :
- MF1—Tête de pompe avec une cartouche
- MF4—Tête de pompe avec quatre cartouches
- HF2—Tête de pompe avec deux cartouches à haut débit
Specifications
Specifications
| Dimensions (L x l x H) | 18 x 15 x 17,5 cm (H x l x P) |
| Débit | 1 à 220 ml/min. |
| Température max. de fonctionnement (métrique) | 40°C |
| Modèle | Tête de pompe R4/HF |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | 0°C |
| Nbre de canaux | 4 |
| Nbre de rouleaux | 5 par tête |
| Profondeur totale (métrique) | 17,5 cm |
| Hauteur totale (métrique) | 18 cm |
| Largeur totale (métrique) | 15 cm |
| Show More |