Learn More
R5C3, Alfa Aesar™
Code produit 15447009
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15447009 10 mg Flacon en plastique 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15447009 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65639.MA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau R5C3
CAS 753504-14-2
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C33H28N2O6
Numéro MDL MFCD08705330
Quantité 10 mg
Synonyme 1-benzyloxy carbonyl-5-methyl-n-2-phenoxybenzoyl tryptophan, 5-methyl-n-2-phenoxybenzoyl-1-phenylmethoxy carbonyl-d/l-tryptophan, 3-5-methyl-1-phenylmethoxycarbonyl indol-3-yl-2-2-phenoxy benzoyl amino propanoic acid
Clé InChI FHNQOOZTZWBWQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)N(C=C2CC(C(=O)O)NC(=O)C3=CC=CC=C3OC4=CC=CC=C4)C(=O)OCC5=CC=CC=C5
Nom IUPAC acide 3-(5-méthyl-1-phénylméthoxycarbonylindol-3-yl)-2-[(2-phénoxybenzoyl)amino]propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 548.595
CID PubChem 16079003
Poids de la formule 548.58
Forme physique Poudre