Learn More
Brady™ Ruban sans halogène série R6200 pour imprimantes M7
Code produit 17869154 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17869154 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17869154 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 173190
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Les rubans d'impression à enclenchement rapide de la série M710 permettent un changement de ruban en 5 secondes sans calibrage, enfilage, gaspillage ni tracas, et l'encre est toujours orientée dans la bonne direction !
  • Ruban unicolore pour l’impression d’une seule couleur sur une étiquette
  • Les rubans de la série R6200 offrent une résistance élevée aux rayures, aux bavures, à la chaleur et aux produits chimiques lorsqu'ils sont imprimés sur le support d'étiquette approprié. Brady™
  • Recommandé pour l’impression sur papier brillant, lisse ou semi-mat, tel que le tissu en vinyle repositionnable B-498 et le polyester métallisé B-486
  • Les cartouches de ruban d'imprimante M7 autonomes s'insèrent facilement et directement dans l'imprimante.
Spécification
Type de produit Ruban d’imprimante
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Brady Imprimante M710, BMP71 Imprimante d'étiquettes
Matériau Résine
Longueur (impériale) 150 ft.
Largeur (impériale) 4,5 in
Largeur (métrique) 5 cm
Dimensions (L x l) 150 pi x 2 in
Autoclavable Non autoclavable
Stérilité Non stérile
Format Cartouche, Ruban
Alternate Part Number M7-R6200