Learn More
Brady™ Ruban sans halogène série R6600 pour imprimantes M7
Code produit 17849204 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17849204 Noir 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17849204 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 174563
Expédition estimée: 08-12-2026
Les rubans d'impression à enclenchement rapide de la série M710 permettent un changement de ruban en 5 secondes sans calibrage, enfilage, gaspillage ni tracas, et l'encre est toujours orientée dans la bonne direction !
  • Ruban unicolore pour l’impression d’une seule couleur sur une étiquette
  • La formulation de résine de la série R6600 offre une résistance élevée aux solvants et au frottement lorsqu'elle est imprimée sur le matériau d'étiquette approprié. Brady™
  • Recommandé pour l'impression sur des matériaux de gaines thermorétractables à partir de Brady™ , y compris les numéros de matériel B-342, B-7641, B-7642, B-7646 et B-7647
  • Les cartouches de ruban d'imprimante M7 autonomes s'insèrent facilement et directement dans l'imprimante.
Spécification
Type de produit Ruban d’imprimante
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Brady Imprimante M710, BMP71 Imprimante d'étiquettes
Matériau Résine
Longueur (impériale) 150 ft.
Largeur (impériale) 4,7 in
Largeur (métrique) 5 cm
Hauteur (impériale) 13,59 in
Dimensions (L x l) 150 pi x 2 in
Autoclavable Non autoclavable
Stérilité Non stérile
Format Cartouche, Ruban
Poids (métrique) 1.6 kg
Alternate Part Number M7-187-175-342