Learn More
Veolia Water Systems STATION DE PURIFICATION PURELAB-R Purification de l'eau par osmose inverse,
Code produit 11964877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Flow Rate: 7.5L/hour
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11964877 Flow Rate: 7.5L/hour
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11964877 missing translation for 'mfr' Veolia Water Systems missing translation for 'supplierNo' OR007XXM1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Rich, robust, reliable purification system features osmosis with demineralization.
Osmoseur avec déminéralisation
• Débit jusqu'à 15 l/h
• Pour remplacer distillateur et bidistillateur
• Affichage LCD rétro-éclairé de la résistivité, température et paliers de remplissage du réservoir
• Icône indiquant le mode de fonctionnement (marche, veille ou rinçage)
• Alarme sonore visuelle à seuils haut et bas programmables sur la valeur de la résistivité
• Indicateur de changement de consommable
• Ouverture frontale pour un changement aisé des consommables
• Auto-rinçage de la membrane pour prolonger sa durée de vie
• Port RS232
• Osmoseur/déminéralisateur
• Avec recirculation Option R
• Conductivité finale supérieure à celle de l'eau bidistillée, COT inférieur à 20 ppb et taux de bactérie inférieur à 1 CFU/mL
• Technologies de purification
• Idem osmoseur/déminéralisateur option S avec en plus photo-oxydation à 254nm par lampe UV pour limiter le développement bactérien
• Recirculation permanente pour maintenir la pureté
• Construction
• Soutirage direct sur robinet en face avant
• Désinfection simplifiée en plaçant une pastille dans un compartiment à circulation
• Osmoseur/déminéralisateur avec recirculation
• 7 l/h
• Accessoires obligatoires cuve 25L à recirculation ci-dessous
• Inclus complet avec cartouche de prétraitement, module d'osmose d'inverse etcartouche de déionisation.
Specifications
Débit 7.5 L/hr.