Learn More
Gilson™ Tête de pompe à débit moyen Minipuls™ 3 R8
Code produit 10571283 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,3 μl à 30 ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
10571283 0,3 μl à 30 ml/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10571283 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F117608
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2675.00€
    1929.90€ / 1 pièces
    Économisez 745.10€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
À utiliser avec une pompe péristaltique
  • Modèle standard
  • Avec 10 rouleaux en acier inox par tête
  • Huit canaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Débit 0,3 μl à 30 ml/min.
Modèle Tête de pompe à débit moyen R8
Nbre de canaux 8
Nbre de rouleaux 10
Matériau du rouleau Acier inoxydable
Type Tête de pompe péristaltique