Learn More
STEMCELL Technologies R848
Beskrivelse
- R848 is an imidazoquinoline and agonist of Toll-like receptors (TLRs) 7 and 8
- It mimics the pathogen-associated molecular patterns that activate immune cells through TLR7 and TLR8, and thereby acts as an immune-response modifier
- It demonstrates potent anti-tumor and anti-viral properties (IC50 = 4.2 μM; Seganish et al.) which appear to be mediated predominantly through the induction of cytokines, including interferon (IFN)-α and interleukin (IL)-12 due to stimulation of monocytes, macrophages, and dendritic cells (Bernstein et al.; Hattermann et al.; Nian et al.)
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 144875-48-9 |
| Synonyme | Resiquimod; S 28463 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule moléculaire | C17H22N4O2 |
| Pureté | ≥98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?