Description
- Capacité de 3 000 ou 6 000 lames selon le modèle
Spécification
Spécification
| Type | Armoire de classement des lames |
| Capacité de lame | 6000 |
| Couleur | Bleu |
| Profondeur (métrique) de l’unité | 480 mm |
| L’appareil peut contenir | 6000 lames |
| Hauteur (métrique) unité | 480 mm |
| Longueur (métrique) de lame | 76 mm |
| Matériau | Acier |
| Largeur (métrique) de lame | 26 mm |
| Largeur (métrique) unité | 140 mm |