Description
- Capacité de 3 000 ou 6 000 lames selon le modèle
Spécification
Spécification
| Type | Armoire de classement des lames |
| Capacité de lame | 6000 |
| Couleur | Gris |
| Profondeur (métrique) de l’unité | 480 mm |
| L’appareil peut contenir | 6000 lames |
| Hauteur (métrique) unité | 480 mm |
| Longueur (métrique) de lame | 76 mm |
| Matériau | Acier |
| Largeur (métrique) de lame | 26 mm |
| Largeur (métrique) unité | 140 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?