Learn More
Epredia™ Options de rangement RA Lamb BlockStore pour le système de rangement LabStack
Code produit 12181830 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Armoire à 8 tiroirs BlockStore
Couleur:
Gris
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Couleur
12181830 Armoire à 8 tiroirs BlockStore Gris
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12181830 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur E43/22GREY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    490.00€
    382.01€ / 1 pièces
    Économisez 107.99€
    22% de réduction
En stock
Rangez les fournitures de laboratoire qui ne rentrent généralement pas dans des compartiments standard grâce à ces options de rangement polyvalentes et évolutives.
  • Compatibilité avec toutes les armoires et options LabStack standard
  • L’armoire à 8 tiroirs est fournie avec deux rangées de quatre tiroirs
  • Chaque tiroir a assez de séparateurs pour produire sept rangées de 30 mm (1,2 po) de large
  • Compatibles avec anneaux d’enrobage, cassettes de traitement et blocs de paraffine non montés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Armoire à 8 tiroirs BlockStore
Couleur Gris