Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de culture pour culture embryonnaire RA Lamb
Code produit 12678586 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
30 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
12678586 30 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12678586 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur E90
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Visualisez ou colorez des échantillons flottants grâce aux boîtes de culture pour culture embryonnaire Thermo Scientific™ RA Lamb, en verre transparent moulé avec couvercle en verre pour la visualisation.
View or stain free-floating specimens with Thermo Scientific™ RA Lamb Embryo Dishes, molded of clear glass with glass lids for viewing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 30mm
Matériau Verre
Type Embryo Dish
Diamètre (métrique) 30 mm