Learn More
Thermo Scientific™ Distributeur de paraffine haute capacité RA Lamb
Code produit 12658566 Tous les produits Epredia Produits
Code produit 12658566 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur E66HC/230
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Distribuez de la paraffine fondue grâce au distributeur de paraffine haute capacité Thermo Scientific™ RA Lamb.
Dispense molten paraffin wax with Thermo Scientific™ RA Lamb High Capacity Wax Dispenser.
Caractéristiques :
  • le distributeur a une capacité de 10 L (2,5 gal.).
  • La conception plate et la finition en époxy blanc facilitent le nettoyage.
  • Les éléments électroniques numériques permettent un contrôle précis de la température (avec affichage).
  • Le robinet électronique sans colmatage permet un débit élevé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tension 240 V
Capacité (impériale) 2.5 gal.
Capacité (métrique) 10 L
Description With digital display; 240 V
Modèle Basic Model