Learn More
Epredia™ Armoires de classement à sept tiroirs RA Lamb
Code produit 12648516 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Gris
Vert
Capacité de lame:
3000
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Capacité de lame unitSize
12648516 Bleu 3000 1 pièce
12658516 Vert 3000 1 pièce
12668516 Gris 3000 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12648516 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur E43/13BLUE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Stockez de plus grandes lames de microscope ou des blocs de paraffine dans des boîtes en carton dans ces armoires de classement à sept tiroirs.
Stockez de plus grandes lames de microscope ou des blocs de paraffine dans des boîtes en carton dans les armoires de classement à sept tiroirs Thermo Scientific™ RA Lamb.
  • Pour le stockage de lames de microscope de grande taille jusqu’à 76 x 51 mm
  • Pour le stockage de blocs de paraffine dans des boîtes en carton et des cassettes Super Mega
  • Pour le stockage de transparences photographiques et la plupart des boîtes à grille utilisées en microscopie électronique
  • Si un tiroir est équipé du séparateur Raymond A Lamb, deux rangées de 76 x 26 lames peuvent être stockées
  • Capacité de 1500 ou 3000 lames selon le modèle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Armoire de classement des lames
Capacité de lame 3000
Couleur Bleu
L’appareil peut contenir 3000 Slides
Longueur (métrique) de lame 76 mm
Matériau Boîte en carton, acier, bloc en cire de paraffine
Largeur (métrique) de lame 26/51 mm