Description
- Pour le stockage de lames de microscope de grande taille jusqu’à 76 x 51 mm
- Pour le stockage de blocs de paraffine dans des boîtes en carton et des cassettes Super Mega
- Pour le stockage de transparences photographiques et la plupart des boîtes à grille utilisées en microscopie électronique
- Si un tiroir est équipé du séparateur Raymond A Lamb, deux rangées de 76 x 26 lames peuvent être stockées
- Capacité de 1500 ou 3000 lames selon le modèle
Spécification
Spécification
| Type | Armoire de classement des lames |
| Capacité de lame | 3000 |
| Couleur | Gris |
| L’appareil peut contenir | 3 000 lames |
| Longueur (métrique) de lame | 76 mm |
| Matériau | Boîte en carton, acier, bloc en cire de paraffine |
| Largeur (métrique) de lame | 26-51 mm |
Nom du produit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?