Learn More
Epredia™ Armoire de classement pour pochettes de lames RA Lamb, peut contenir 3 lames
Code produit 12668556 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique) de lame:
126 mm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) de lame Conditionnement
12668556 126 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12668556 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur E48/5
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Stockez jusqu’à trois tiroirs de pochettes de lames dans cette armoire de classement pour pochettes de lames.
  • Gardez vos lames les plus importantes à portée de main pour vos travaux de pathologie, d’histologie et de traitement des tissus
  • Dimensions : 85 x 126 mm
Veuillez noter que : les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Wallet Cabinet
L’appareil peut contenir 3 Slides
Hauteur (métrique) unité 85 mm
Largeur (métrique) de lame 126 mm