Learn More
Thermo Scientific™ Distributeur de paraffine RA Lamb SlimLine
Code produit 12678566 Tous les produits Epredia Produits
Code produit 12678566 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur E66SLD/230
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Obtenez un contrôle précis de la température de la paraffine grâce aux éléments électroniques numériques du distributeur de paraffine   Thermo Scientific™ RA Lamb SlimLine. Peut contenir jusqu’à 5 L (1,25 gal.) de paraffine fondue.
Get precision wax tempurature control with the digital electronics of  the Thermo Scientific™ RA Lamb SlimLine Wax Dispenser. Holds up to 1.25 gal. (5L) of molten paraffin wax.
Distributeur de paraffine extra-plat
• Conçu pour gagner de l'espace malgré une capacité d'environ 5L
• Contrôle électronique de la température écran numérique bien lisible
• Distributeur de paraffine extra-plat
• 220 - 240V; 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tension 240 V
Capacité (impériale) 1.25 gal.
Capacité (métrique) 5 L
Modèle Basic Model