Learn More
Epredia™ Socle standard RA Lamb pour le système de stockage LabStack
Code produit 12638526 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12638526 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12638526 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur E43/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    98.49€ / 1 pièces
    Économisez 22.51€
    18% de réduction
En stock
Surélevez une pile de classeurs de taille standard grâce à ce socle standard pour le système de stockage RA Lamb LabStack.
Fait partie du système de stockage RA Lamb
  • Système qui comprend des classeurs verrouillables facilement extensibles et des options fournissant un stockage efficace et personnalisable
  • Idéal pour un large éventail de fournitures de laboratoire, notamment les lames de microscope, les cassettes d’enrobage, les blocs de paraffine, les diapositives et les tubes d’archivage
  • Permet de stocker les fournitures de laboratoire, les échantillons de tissus traités et les lames préparées en un seul emplacement pratique
Remarque : Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Support de base
Couleur Noir
Matériau À usage intensif (roue pivotante)